3-Pentanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0057-25ML P0057-500ML
TCIAP0057-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0057-25ML TCIAP0057-500ML
3-Pentanol ≥98.0% (par GC)
3-Pentanol
Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: –8°C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004574
Numéro CAS: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e30be3fe3432a0ce8eb0bbd03c675997f89dca24&vid=343437884c2d676a15e65f339fdd108e12709f8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité