Ethylèneglycol ≥99.5% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0105-25G E0105-500G
TCIAE0105-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0105-25G TCIAE0105-500G
Ethylèneglycol ≥99.5% (par GC)
Ethylèneglycol
Formule: HOCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: –13°C
Densité: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ATTEINDRE: 01-2119456816-28
Merck Index: 14,03798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4c9f22821b86612a45ea543a96bcc9bce991f02&vid=ac6801d3f1a132d01ff47f2546f78a07757fc8c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité