Propanediol-1,3 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0486-25G P0486-500G P0486-100G
TCIAP0486-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0486-25G TCIAP0486-500G TCIAP0486-100G
Propanediol-1,3 ≥98.0% (par GC)
Propanediol-1,3
Formule: HO(CH₂)₃OH
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002949
Numéro CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 14,09714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a7363955f07cab3bfef1fd43027d3aa42893b8a&vid=3f075951cc0c100134ee17a06cca970f7421d13e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité