1,5-Pentanediol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0050-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0050-25G TCIAP0050-500G
1,5-Pentanediol ≥97.0% (par GC)
1,5-Pentanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 239°C
Point de fusion: –16 °C
Point d'éclair: 135°C
Numéro MDL: MFCD00002978
Numéro CAS: 111-29-5
Merck Index: 14,07117
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/59/28990759.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité