1,6-Hexanediol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0099-25G H0099-500G
TCIAH0099-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAH0099-25G TCIAH0099-500G
1,6-Hexanediol ≥97.0% (par GC)
1,6-Hexanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…42 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002985
Numéro CAS: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 14,04690
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313de57858f6aaf22c7dff14d5ab6875c7995330&vid=976c32f1e616e319797dbbe177b0c57498a01c18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité