1,8-Octanediol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0024-25G O0024-500G O0024-100G
TCIAO0024-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAO0024-25G TCIAO0024-500G TCIAO0024-100G
1,8-Octanediol ≥99.0% (par GC)
1,8-Octanediol
Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: 58…61 °C
Densité: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002989
Numéro CAS: 629-41-4
EINECS: 211-090-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f57cb98eee864cc03092493255716ffa5f8614ce&vid=d9d13664af550c9e86eea2345f5b9e71612bd14a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité