1,9-Nonanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,9-Dihydroxy nonane, Nonane-1,9-diol
N0287-25G N0287-500G N0287-100G
TCIAN0287-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAN0287-25G TCIAN0287-500G TCIAN0287-100G
1,9-Nonanediol ≥98.0% (par GC)
1,9-Nonanediol
Formule: C₉H₂₀O₂
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: 45…46 °C
Densité: 0,918 g/cm³ (50 °C)
Point d'éclair: 162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002991
Numéro CAS: 3937-56-2
EINECS: 223-517-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29a941b2b4969fcf792ab6a94acfda04da9a713d&vid=72b4d358709ee1725d04bbca9848d0bb13751fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité