2,4-Pentanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4-Dihydroxy pentane
P0670-25G P0670-500G
TCIAP0670-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAP0670-25G TCIAP0670-500G
2,4-Pentanediol ≥98.0% (par GC)
2,4-Pentanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point de fusion: ∼53 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004549
Numéro CAS: 625-69-4
EINECS: 210-907-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d576e4abe803c3847f1090a4056a27936a3bf740&vid=523b06e9965f9a4650c87826e6bdf1a5c8e2f08a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité