1,2,6-Hexanetriol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0104-25G H0104-500G
TCIAH0104-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAH0104-25G TCIAH0104-500G
1,2,6-Hexanetriol ≥96.0% (par GC)
1,2,6-Hexanetriol
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: 25…32 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 191°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002976
Numéro CAS: 106-69-4
EINECS: 203-424-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf8104ede056af342e9fc2a823e58cb1b9aeab70&vid=01789b82caca27c52efe3b0e42b1a70d64b65146&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité