1-Butanethiol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0685-25ML B0685-500ML
TCIAB0685-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0685-25ML TCIAB0685-500ML
1-Butanethiol ≥97.0% (par GC)
1-Butanethiol
Formule: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point de fusion: –116 °C
Densité: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004905
Numéro CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
ONU: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4826331e606f1279e7632b1e68b1cc1265e8aa18&vid=9ac07aac2c82a1c11cae75bf8381d96604bf25c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité