1-Décanethiol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: n-Decanethiol, 1-Mercaptodecane, n-Decyl mercaptan
D0016-25ML D0016-500ML D0016-100ML
TCIAD0016-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAD0016-25ML TCIAD0016-500ML TCIAD0016-100ML
1-Décanethiol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1-Décanethiol
Formule: C₁₀H₂₂S
MW: 174,35 g/mol
Point d'ébullition: 241°C
Point de fusion: –26°C
Densité: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004884
Numéro CAS: 143-10-2
EINECS: 205-584-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=646dbda1e7d18f5600672003576b8ed57cc0e02a&vid=65ecfed5019befb2646dda0302d9e8818841f102&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité