1-Dodécanethiol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0970-25ML D0970-500ML
TCIAD0970-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0970-25ML TCIAD0970-500ML
1-Dodécanethiol ≥95.0% (par GC)
1-Dodécanethiol
Formule: C₁₂H₂₆S
Point d'ébullition: 277°C
Point de fusion: -7°C
Densité: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004885
Numéro CAS: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cb8f0414d802bd2b9aaed426862d0fa2168683f&vid=ceaf19d85f0a0f47bcdbdfd28d88f5a8060a4611&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité