1-Heptanethiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: n-Heptanethiol, n-Heptyl mercaptan, 1-Mercaptoheptane
H0029-10G H0029-25G
TCIAH0029-10GEA 51.7 EUR InStock
TCIAH0029-10G TCIAH0029-25G
1-Heptanethiol ≥98.0% (par GC)
1-Heptanethiol
Formule: C₇H₁₆S
MW: 132,27 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point de fusion: -43°C
Densité: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004911
Numéro CAS: 1639-09-4
EINECS: 216-678-8
ONU: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5267787e778bc7c9bdc700d8c0db05f8e6564708&vid=0e368eeb87125930457ec13c5a7a5a6b0d9c7322&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité