1-Octadécanethiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
O0005-25G O0005-400G
TCIAO0005-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAO0005-25G TCIAO0005-400G
1-Octadécanethiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Octadécanethiol
Formule: C₁₈H₃₈S
MW: 286,57 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 0,8475 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004886
Numéro CAS: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f04684306df4b8f4e8272da6cb37eaf24ead5e0e&vid=0755e1ffa0e49db104852ccd7088ba407d66f62d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité