1-Octanethiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0025-25ML O0025-500ML
TCIAO0025-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAO0025-25ML TCIAO0025-500ML
1-Octanethiol ≥98.0% (par GC)
1-Octanethiol
Formule: C₈H₁₈S
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: –49 °C
Densité: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004912
Numéro CAS: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b15ab44789f3cd8ed8f4c2d84d84c57ac375362&vid=9f8c3fb6bae4007f2883d7d0dfe170e2a50b9ce7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité