1-Pentanethiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0053-25ML P0053-500ML
TCIAP0053-25MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAP0053-25ML TCIAP0053-500ML
1-Pentanethiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Pentanethiol
Formule: C₅H₁₂S
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004907
Numéro CAS: 110-66-7
EINECS: 203-789-1
ONU: 1111
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00611
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c5a7b664098e75a9703a7f6d28ce27ffa626987&vid=138d06b3b38bcd30ef4a1969af376e9a9015cdda&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité