1-Propanethiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0488-25ML P0488-500ML
TCIAP0488-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAP0488-25ML TCIAP0488-500ML
1-Propanethiol ≥98.0% (par GC)
1-Propanethiol
Formule: C₃H₈S
Point d'ébullition: 67 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –113 °C
Densité: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004900
Numéro CAS: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
ONU: 2402
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87fed1ad239cf7e56cdd2d7766e0d69befab2d09&vid=deb969c63bcb5e117cc19cbb8d50a41ae9f6cf21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité