2-Propanethiol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0489-25ML P0489-500ML
TCIAP0489-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0489-25ML TCIAP0489-500ML
2-Propanethiol ≥96.0% (par GC)
2-Propanethiol
Formule: C₃H₈S
Point d'ébullition: 53°C
Point de fusion: -130°C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -34°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004863
Numéro CAS: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
ONU: 2402
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc3e7cfe064e57e46aff258bd872d87c3417de98&vid=7a352319a6242b4ce9ef5546f10d404e70d12cbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité