Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,10-Décanedithiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD0015-25GEA 151 EUR InStock
TCIAD0015-25G
1,10-Décanedithiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,10-Décanedithiol


Formule: C₁₀H₂₂S₂
MW: 206,42 g/mol
Point d'ébullition: 297°C
Point de fusion: 20 °C
Numéro CAS: 1191-67-9
ADR: 9,
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/23/28974323.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité