L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1,2-Ethanedithiol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
E0032-25G E0032-500G E0032-100G
TCIAE0032-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAE0032-25G TCIAE0032-500G TCIAE0032-100G
1,2-Ethanedithiol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1,2-Ethanedithiol
Formule: C₂H₆S₂
MW: 94.2 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: -41
Point d'éclair: 44°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004892
Numéro CAS: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
ONU: 3336
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03725
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6257afcd312f382856807a7b4be209a0eb0be286&vid=7bc97f63b7b71ed1798c689524f7cde13d0f53b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité