1,2-Propanedithiol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Dimercaptopropane, Propylenedithiol
P0821-25ML P0821-5ML
TCIAP0821-25MLEA 514 EUR InStock
TCIAP0821-25ML TCIAP0821-5ML
1,2-Propanedithiol ≥95.0% (par GC)
1,2-Propanedithiol
Formule: C₃H₈S₂
MW: 108,23 g/mol
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00022073
Numéro CAS: 814-67-5
EINECS: 212-398-5
ONU: 1228
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b9324e20edd9501eaf47d9cb0c741a26bb65f3d&vid=b5d7e22b032b03408b15159dfcbcfd558302a1fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0600 to 1.1000
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité