1,3-Propanedithiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dimercaptopropane
P0763-25ML P0763-100ML
TCIAP0763-25MLEA 53.9 EUR InStock
TCIAP0763-25ML TCIAP0763-100ML
1,3-Propanedithiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1,3-Propanedithiol
Formule: C₃H₈S₂
MW: 108,23 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: –79°C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004904
Numéro CAS: 109-80-8
EINECS: 203-706-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45c4d1c5ffab5e8b33b5d2934d6355f4898842bc&vid=45c4d1c5ffab5e8b33b5d2934d6355f4898842bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité