1,5-Pentanedithiol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1518-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAP1518-5G
1,5-Pentanedithiol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1,5-Pentanedithiol
Formule: C₅H₁₂S₂
MW: 136,28 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: -72°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro CAS: 928-98-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/46/28992146.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité