1,6-Hexanedithiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0334-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAH0334-25G
1,6-Hexanedithiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1,6-Hexanedithiol
Formule: C₆H₁₄S₂
MW: 150,31 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Point de fusion: –21 °C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00004910
Numéro CAS: 1191-43-1
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/75/28970375.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité