1,8-Octanedithiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,8-Dimercaptooctane
O0374-5G O0374-1G
TCIAO0374-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAO0374-5G TCIAO0374-1G
1,8-Octanedithiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1,8-Octanedithiol
Formule: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Point d'ébullition: 269°C
Point de fusion: 1°C
Densité: 0,9814 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00003574
Numéro CAS: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da53d1fa9e87183dd142de0c9a7e796c3ae9ff0&vid=4da330aca2139ee30aa75e29425994dc9c9bd513&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité