Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Docosane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-docosane

D0962-25G D0962-500G D0962-100G
TCIAD0962-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD0962-25G TCIAD0962-500G TCIAD0962-100G
n-Docosane ≥98.0% (par GC)
n-Docosane


Formule: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
MW: 310,61 g/mol
Point d'ébullition: 380°C
Point de fusion: 44 °C
Densité: 0,7944 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009348
Numéro CAS: 629-97-0
EINECS: 211-121-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3635f314f71394a8f43529e76eb32b079404d88e&vid=f2f3d901bd6047ce16d7836325fcf93fe2bd15b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité