n-Dotriacontane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0998-25G D0998-5G
TCIAD0998-25GEA 202 EUR InStock
TCIAD0998-25G TCIAD0998-5G
n-Dotriacontane ≥97.0% (par GC)
n-Dotriacontane
Formule: H₃C(CH₂)₃₀CH₃
MW: 450,88 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Densité: 0,7798 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009411
Numéro CAS: 544-85-4
EINECS: 208-881-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48620eec7b709003ba44122386606e277cae14f7&vid=00045f5790b175924aebd285cc3080d00f11bf6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité