Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Heptacosane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0017-1G H0017-10G
TCIAH0017-1GEA 168 EUR InStock
TCIAH0017-1G TCIAH0017-10G
n-Heptacosane ≥97.0% (par GC)
n-Heptacosane


Formule: H₃C(CH₂)₂₅CH₃
Point d'ébullition: 270°C
Point de fusion: 59.5 °C
Densité: 0,7796 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009862
Numéro CAS: 593-49-7
EINECS: 209-792-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a92ff401b18011a924421cf4456ee2ef4006cc5&vid=cbb7ca53a30f60fac12ad236bc073483fdb6b4a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité