n-Heptadécane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0023-25G H0023-250G
TCIAH0023-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAH0023-25G TCIAH0023-250G
n-Heptadécane ≥99.0% (par GC)
n-Heptadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Point d'ébullition: 303°C
Point de fusion: 21.2 °C
Densité: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009002
Numéro CAS: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a787024ccab6ef8741b38dc7af5e5305560a1ec9&vid=a87ba43a2dfc918c550857f6fa911369bbd5049a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité