n-Heptane ≥99.3%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
84712.320EA 153 EUR InStock
84712.320 84712.260
n-Heptane ≥99.3%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
n-Heptane
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Point d'ébullition: 98,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90,6 °C
Densité: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
ONU: 1206
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457603-38
Merck Index: 13,04679
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99,3 %
Acidity ≤ 0,0001 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 50 ppm
Absorbance (200 nm) ≤ 0,70
Absorbance (210 nm) ≤ 0,26
Absorbance (220 nm) ≤ 0,10
Absorbance (228 nm) ≤ 0,05
Absorbance (from 245 nm) ≤ 0,01
Transmittance (200 nm) ≥ 20 %
Transmittance (210 nm) ≥ 55 %
Transmittance (220 nm) ≥ 80 %
Transmittance (228 nm) ≥ 90 %
Transmittance (from 245 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1,0 ppb
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité