Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Heptatriacontane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0920-1G H0920-5G
TCIAH0920-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAH0920-1G TCIAH0920-5G
n-Heptatriacontane ≥95.0% (par GC)
n-Heptatriacontane


Formule: H₃C(CH₂)₃₅CH₃
MW: 521,01 g/mol
Point d'ébullition: 504 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042945
Numéro CAS: 7194-84-5
EINECS: 230-559-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe8880af9fe3c59469f5a5e6358fee7974f1487&vid=ec8223acaad955941bbc23b018defc54cce99874&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Toluene within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité