n-Hexacosane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-hexacosane
H0050-25G H0050-5G
TCIAH0050-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAH0050-25G TCIAH0050-5G
n-Hexacosane ≥99.0% (par GC)
n-Hexacosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
MW: 366,71 g/mol
Point d'ébullition: 268°C
Point de fusion: 56…59 °C
Densité: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009354
Numéro CAS: 630-01-3
EINECS: 211-124-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5e654e44212e03452bb5670139c18f63baaf7c7&vid=442668d4e0e2d8e005a3d17e88c8ecc73f8330b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité