n-Hexadécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0066-25ML H0066-500ML H0066-100ML
TCIAH0066-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAH0066-25ML TCIAH0066-500ML TCIAH0066-100ML
n-Hexadécane ≥98.0% (par GC)
n-Hexadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Point d'ébullition: 287°C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 136°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008998
Numéro CAS: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa2d185a1c6a13f018320f97f02b86d5ea0e1a73&vid=603479a5e5d4c0545025c9c12ded75dac6e42d7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité