n-Nonacosane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nonacosane
N0167-1G N0167-100MG
TCIAN0167-1GEA 168 EUR InStock
TCIAN0167-1G TCIAN0167-100MG
n-Nonacosane ≥98.0% (par GC)
n-Nonacosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₇CH₃
MW: 408,8 g/mol
Point d'ébullition: 440,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63.7 °C
Densité: 0,8083 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009356
Numéro CAS: 630-03-5
EINECS: 211-126-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf7c23d33f0c92f187e004a0bdfc38f3872ccc7&vid=19ef4e957a91139ec41eb254e9f241e7b55e5019&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité