n-Nonadécane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0282-25G N0282-400G
TCIAN0282-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAN0282-25G TCIAN0282-400G
n-Nonadécane ≥99.0% (par GC)
n-Nonadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Point d'ébullition: 329,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32.5 °C
Densité: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009012
Numéro CAS: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=beb2db320bb2a4d902c68309f42979e341972b27&vid=9857190c55df15efb7830be7421bed9f8956fc2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité