Propiolate de tert-butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Propynoic acid tert-butyl ester, Propiolic acid tert-butyl ester
P1038-25G P1038-5G
TCIAP1038-25GEA 428 EUR InStock
TCIAP1038-25G TCIAP1038-5G
Propiolate de tert-butyle ≥98.0% (par GC)
Propiolate de tert-butyle
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 53°C
Point d'éclair: 28°C
Numéro MDL: MFCD00060100
Numéro CAS: 13831-03-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32c292c38d3b71a8c799ed2213c4522adb11a9d0&vid=32c292c38d3b71a8c799ed2213c4522adb11a9d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité