1,11-Dodécadiène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0283-25ML D0283-5ML
TCIAD0283-25MLEA 665 EUR InStock
TCIAD0283-25ML TCIAD0283-5ML
1,11-Dodécadiène ≥99.0% (par GC)
1,11-Dodécadiène
Formule: C₁₂H₂₂
Point d'ébullition: 207°C
Numéro MDL: MFCD00048156
Numéro CAS: 5876-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b484c9a909ce24f1323d7059a358b187ed60c28&vid=9b484c9a909ce24f1323d7059a358b187ed60c28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité