1-Butylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B2345-25G B2345-100G
TCIAB2345-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB2345-25G TCIAB2345-100G
1-Butylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Butylimidazole
Formule: C₇H₁₂N₂
Point d'ébullition: 235°C
Point d'éclair: 145°C
Numéro MDL: MFCD00042753
Numéro CAS: 4316-42-1
EINECS: 224-335-9
ONU: 2690
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a4c0994583cd4a57df7898b7a9406c6f9824b1a&vid=5a4c0994583cd4a57df7898b7a9406c6f9824b1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité