1-(Triméthylsilyl)prop-1-yne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethyl-1-propynylsilane
T1123-100ML T1123-25ML T1123-5ML
TCIAT1123-100MLEA 273 EUR InStock
TCIAT1123-100ML TCIAT1123-25ML TCIAT1123-5ML
1-(Triméthylsilyl)prop-1-yne ≥98.0% (par GC)
1-(Triméthylsilyl)prop-1-yne
Formule: C₆H₁₂Si
MW: 112,25 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Densité: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -4°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009271
Numéro CAS: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e68fc5abc6fa38b17cb3ee204d930a8ee8069e7&vid=6e68fc5abc6fa38b17cb3ee204d930a8ee8069e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité