4'-Bromo-3'-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3383-1G B3383-5G
TCIAB3383-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB3383-1G TCIAB3383-5G
4'-Bromo-3'-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Bromo-3'-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆BrNO₃
Point de fusion: 120 °C
Numéro MDL: MFCD00016985
Numéro CAS: 18640-58-9
EINECS: 242-469-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e9a167f908a8d474862a7dcf10ca71694b15388&vid=5e9a167f908a8d474862a7dcf10ca71694b15388&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité