trans,trans-1,4-Diphénylbuta-1,3-diène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
D0879-25G D0879-5G
TCIAD0879-25GEA 301 EUR InStock
TCIAD0879-25G TCIAD0879-5G
trans,trans-1,4-Diphénylbuta-1,3-diène ≥99.0% (par GC)
trans,trans-1,4-Diphénylbuta-1,3-diène
Formule: C₁₆H₁₄
MW: 206,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004791
Numéro CAS: 886-65-7
EINECS: 212-952-6
Merck Index: 14,03320
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c303484b29c81e29388bacd356d89c5f75a1acd&vid=9c303484b29c81e29388bacd356d89c5f75a1acd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 152.0 to 154.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité