1,4-Dibromooctafluorobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1,4-Dibromoperfluorobutane
TCIAD3573-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD3573-5G
1,4-Dibromooctafluorobutane ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibromooctafluorobutane
Formule: C₄Br₂F₈
Point d'ébullition: 104°C
Numéro MDL: MFCD00153112
Numéro CAS: 335-48-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/64/28985564.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité