2'-Hydroxy-4',6'-diméthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, Xanthoxylin
D2683-1G D2683-5G
TCIAD2683-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD2683-1G TCIAD2683-5G
2'-Hydroxy-4',6'-diméthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
2'-Hydroxy-4',6'-diméthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Numéro MDL: MFCD00017243
Numéro CAS: 90-24-4
EINECS: 201-978-3
Merck Index: 14,10067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15b8277facaab59d128086585372c917f27a31b6&vid=15b8277facaab59d128086585372c917f27a31b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité