1H,1H-Heptadécafluorononane-1-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1H,1H-Perfluorononane-1-ol2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadécafluorononane-1-ol
TCIAH1232-5GEA 55 EUR InStock
TCIAH1232-5G
1H,1H-Heptadécafluorononane-1-ol ≥97.0% (par GC)
1H,1H-Heptadécafluorononane-1-ol
Formule: C₉H₃F₁₇O
MW: 450,1 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00153183
Numéro CAS: 423-56-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/58/28971158.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité