1H,1H,7H-Dodécafluoroheptane-1-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1-heptanol, 1H,1H,7H-Perfluoro-1-heptanol, 1H,1h,7h-dodecafluoro-1-heptanol
D1101-25G D1101-100G
TCIAD1101-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1101-25G TCIAD1101-100G
1H,1H,7H-Dodécafluoroheptane-1-ol ≥97.0% (par GC)
1H,1H,7H-Dodécafluoroheptane-1-ol
Formule: C₇H₄F₁₂O
MW: 332,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039630
Numéro CAS: 335-99-9
EINECS: 206-406-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41852aa1d68798cdc62a12817bbc1d3aec8b1acd&vid=41852aa1d68798cdc62a12817bbc1d3aec8b1acd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité