2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
O0294-25G O0294-5G
TCIAO0294-25GEA 168 EUR InStock
TCIAO0294-25G TCIAO0294-5G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥98.0% (par GC)
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Formule: C₆H₆F₈O₂
MW: 262,1 g/mol
Point d'ébullition: 135 - 136 °C (27 -rr)
Point de fusion: 69 °C
Numéro MDL: MFCD00069087
Numéro CAS: 355-74-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c204301f614fa9b6ce8d4a4491544a1e202868c&vid=4c204301f614fa9b6ce8d4a4491544a1e202868c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité