Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Acétylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Acétyl-1H-imidazole

TCIAA0694-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAA0694-25G
1-Acétylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Acétylimidazole


Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005287
Numéro CAS: 2466-76-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/48/28928248.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité