DL-α-Tocophérol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
T0251-250G T0251-25G
TCIAT0251-250GEA 117 EUR InStock
TCIAT0251-250G TCIAT0251-25G
DL-α-Tocophérol ≥96.0% (par GC)
DL-α-Tocophérol
Formule: C₂₉H₅₀O₂
MW: 430,71 g/mol
Point d'éclair: 240°C
Numéro MDL: MFCD00072051
Numéro CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
Merck Index: 14,09495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1d41817f60f683437f44d4c16cbcde040111774&vid=e1d41817f60f683437f44d4c16cbcde040111774&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité