Potassium(bromomethyl)trifluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P1807-1G P1807-5G
TCIAP1807-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAP1807-1G TCIAP1807-5G
Potassium(bromomethyl)trifluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium(bromomethyl)trifluoroborate
Formule: CH₂BBrF₃K
MW: 200,83 g/mol
Point de fusion: 220°C
Numéro MDL: MFCD09265154
Numéro CAS: 888711-44-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efe35f3988da87f915267828ee1207ce86d2c5ec&vid=efe35f3988da87f915267828ee1207ce86d2c5ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité