Potassium cyclopropyltrifluoroborate ≥95.0% (P)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1846-5GEA 129 EUR InStock
TCIAP1846-5G TCIAP1846-1G
Potassium cyclopropyltrifluoroborate ≥95.0% (P)
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Formule: C₃H₅BF₃K
MW: 147,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD09265031
Numéro CAS: 1065010-87-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/36/28993136.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (with ignition residue) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité